Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDX™ Auftragflüssigkeit für Panel auf Atemwegsviren
Die Remel PathoDx und Respiratory Virus Panel Trägerflüssigkeit ist zur Verwendung mit dem PathoDx Respiratory Virus Panel vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ R62413
Artikelnummer. 11404139
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Remel PathoDx und Respiratory Virus Panel Trägerflüssigkeit ist zur Verwendung mit dem PathoDx Respiratory Virus Panel vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PathoDx™ Respiratory Virus Panel Respiratory Mounting Fluid
Trägerflüssigkeit
1 x 15 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3491407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2022 Catalog NumberR62413
Chargennummer3476138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2022 Catalog NumberR62413
Chargennummer3445464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2022 Catalog NumberR62413
Chargennummer3354705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2021 Catalog NumberR62413
Chargennummer3297079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2021 Catalog NumberR62413
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDX™ Auftragflüssigkeit für Panel auf Atemwegsviren > PathoDx™ Respiratory Virus Panel Atemwege Eindeckmedium