Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Xpect™ RSV-Steuersatz
Remel Xpect RSV Control Kit ist ein Xpect RSV-Flüssigkeitskontrollsatz.
Marke:  Thermo Scientific™ R246012
Artikelnummer. 13225599
  • 790.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Remel Xpect RSV Control Kit ist ein Xpect RSV-Flüssigkeitskontrollsatz.
  • Methode: Chromatographischer Immunoassay
  • Proben aus nasopharyngealen Proben bei Neugeborenen und Kindern
Bestellhinweis:
Sechs positive und negative Tests können mit 1 Satz von Kontrollen durchgeführt werden.
Enthält:
Positivkontrolle für 1 ml/Fläschchen und Negativkontrolle für 1 ml/Fläschchen 1 ml/Fläschchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 Tests
Regelung
Positivkontrolle für 1 ml-Fläschchen; Negativkontrolle für 1 ml-Fläschchen 1 ml/Fläschchen.
2 Fläschchen
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ Xpect™ RSV-Steuersatz > 6 Tests