Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDX™ RSV Kit, Truant-Moore
Das Remel PathoDx und RSV Kit ist ein Immunfluoreszenztest, der zum Nachweis von RSV in direkten Proben und Kulturen verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific™ R62370
Artikelnummer. 11414129
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Remel PathoDx und RSV Kit ist ein Immunfluoreszenztest, der zum Nachweis von RSV in direkten Proben und Kulturen verwendet wird.
Enthält:
1Fläschchen mit RSV-Reagenz;1 Fläschchen mit Beladungsflüssigkeit; 5RSV-Kontrollschieber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Truant-Moore (5 % Säurealkohol); 250 ml x 5 Flaschen
Nasen-Rachen-Raum
1 Fläschchen RSV-Reagenz; 1 Fläschchen Montageflüssigkeit; 5 RSV-Kontroll-Objektträger
Respiratorisches-Synzytial-Virus (RSV)-Antigen
Reagenz
100 Tests
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3398345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog NumberR62370
Chargennummer3462195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2022 Catalog NumberR62370
Chargennummer3350260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2021 Catalog NumberR62370
Chargennummer3245344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2021 Catalog NumberR62370
Chargennummer3154445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2020 Catalog NumberR62370
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDX™ RSV Kit, Truant-Moore > Truant-Moore (5 % Säurealkohol); 250 ml x 5 Flaschen