Learn More
Thermo Scientific™ Imagen™ Respiratorische Synzytial-Virus-Kit (RSV) mit Anwendung von direktem Immunfluoreszenz-Assay
Führen Sie mit diesem direkten Immunfluoreszenz-Assay einen schnellen Nachweis von Respiratorischen Syncytial Viren (RSV) in klinischen Proben durch.
Marke: Thermo Scientific™ K610211-2
563.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratorischen Syncytial-Virus-Kit können Sie das Respiratorische Syncytial-Virus (RSV) in klinischen Proben schnell erkennen. Dieser direkte Immunfluoreszenz-Assay verwendet drei monoklonale Antikörper, um spezifische Strukturproteine zu erkennen, die in allen Stämmen des menschlichen Respiratorischen Syncytial-Virus exprimiert sind
RSV ist die Hauptursache für Erkrankungen der unteren Atemwege bei Säuglingen und Kleinkindern, die jährlich saisonale Epidemien von Atemwegserkrankungen verursachen 1, 2.
Verwenden Sie das IMAGEN Respiratorischen Syncytial-Virus-Kit als schnelle, empfindliche und spezifische Methode zum direkten Nachweis von RSV in klinischen Proben wie Nasopharyngealaspiraten.
- Schnelle Ergebnisse: Innerhalb von etwa 30 Minuten nach Erhalt der Probe oder Kultur
- Einfach: Gebrauchsfertige Reagenzien; zudem folgen alle IMAGEN Assays demselben grundlegenden Verfahren
- Ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität: Die hochwertigen, gut charakterisierten Antikörper des Assays bieten ausgezeichnete Sensitivität und Spezifität
- Leicht auslesbare Ergebnisse
- Lange Haltbarkeit von meistens 24 Monaten
RSV ist ein umhülltes, sphärisches RNA-Virus der Familie Paramyxoviridae und wird in die Gattung Pneumovirus eingestuft. Diese Gattung hat vier Mitglieder: humaner RSV, boviner RSV, Pneumonie-Virus von Mäusen und Rhinotracheitis-Virus der Pute3, 4. RSV wird durch virusbeladene Tropfen von Atemsekreten infizierter Personen verbreitet. Die Infektion kann sich als eine Vielzahl von Symptomen manifestieren, die von einer Nasenschleimhautenzündung bis hin zur Lungenentzündung reichen und durch Faktoren wie Alter, Geschlecht und sozio-ökonomischen Hintergrund infizierter Personen beeinflusst werden.5
Die Labordiagnose einer RSV-Infektion spielt eine wichtige Rolle in der Patientenversorgung und ermöglicht ein effizientes Management und eine wirksame Kontrolle von Epidemien.6, 7, 8,9, 10. Zu den häufigen Methoden zur Labordiagnose einer RSV-Infektion gehören der direkte Nachweis von Viren oder viralen Proteinen in klinischen Proben wie Nasopharyngealaspiraten und die Isolierung lebensfähiger Viren in Zellkulturmonolayern, die mit Atemwegssekreten inokuliert werden11, 12Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Respiratorisches-Synzytial-Virus (RSV)-Antigen | |
Reagenz | |
50 Tests |
IMAGE Respiratorischer-Synzytial-Virus (RSV)-Kit | |
Nasen-Rachen-Raum | |
2 x Positiv-Kontrollobjektträger, Trägerflüssigkeit, RSV-Test-Reagenz, Gebrauchsanleitung |