Learn More
Thermo Scientific™ PathoDx™ Herpes Typisierungskit
Diese Kit ist ein Immunfluoreszenztest zum Nachweis und zur Typisierung von Herpes-Simplex-Virus I und II in direkten klinischen Proben und Gewebekulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ R62250
596.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12633748
  • 615.00 CHF / 100 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
PathoDX™ Herpes Typisierungskit
100 Tests/Kit
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6183543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2025 Catalog NumberR62250
Chargennummer6178243 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog NumberR62250
Chargennummer6135726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2024 Catalog NumberR62250
Chargennummer6135724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog NumberR62250
Chargennummer3786618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2024 Catalog NumberR62250
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PathoDx™ Herpes Typisierungskit > PathoDX™ Herpes-Typisierungs-Kit