Learn More
Pyrex™ Zylinder mit Glaskörper und Plastikstand
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenfuß eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marke: Pyrex 3205/10P
21.33 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenfuß eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
- Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack problemlos ablesbar
- Fuß aus Polyethylen: absorbiert Stöße und vermeidet Bruchschäden
- Klasse B
- Konform mit: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Austauschfüße: separat erhältlich
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±1 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
100 ml | |
Polyethylen-Fuß | |
1 ml |
Weiß | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
270 mm | |
Weißes Email |