Learn More
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Positiv-Kontrollkarte für das Herpes-simplex-Virus
Validieren Sie Ihre Testverfahren mit der Thermo Scientific™ IMAGEN™ Positiv-Kontrollkarte für das Herpes-simplex-Virus
Brand:  Thermo Scientific™ S611030-2
Product Code. 13275319
  • 148.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Description
Description
Validieren Sie Ihre Testverfahren mit der Thermo Scientific™ IMAGEN™ Positiv-Kontrollkarte für das Herpes-simplex-Virus. Ein teflonbeschichteter Glasobjektträger mit zwei separaten Well-Bereichen von 6 mm Durchmesser und mit Aceton-fixierten humanen Fibroblasten, die mit Herpes-simplex-Virus Typ 1 (HSV 1) oder Herpes-simplex-Virus Typ 2 (HSV 2) infiziert wurden.
Einzeln in mit Stickstoff gefüllten Folienbeuteln verschweißt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IMAGEN Positiv-Kontrollkarte für das Herpes-simplex-Virus
1 Objektträger
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Instructions
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6224693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog NumberS611030-2
Chargennummer6198974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberS611030-2
Chargennummer6135732 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberS611030-2
Chargennummer3773426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog NumberS611030-2
Chargennummer3604289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2023 Catalog NumberS611030-2
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Positiv-Kontrollkarte für das Herpes-simplex-Virus >