Learn More
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Zur Verwendung mit X-am 7000 Multigasdetektoren.
Marke: Dräger™ 6810599
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Kohlenwasserstoff- und Kohlendioxidnachweis
- Vollständig vor Vergiftungen geschützt
- Betrieb in sauerstoffarmen oder sauerstofffreien Umgebungen
- Kann mit mehreren Kalibrierungen konfiguriert werden
- Erhältlich in Detektionsbereichen von 0 bis 100% LEL und 0 bis 100 % Vol. CO2
Typ: Smart Ex-IR
- Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % LEL, 0 bis 100% Vol.
- Auflösung: 100 Ppm, 1 % LEL, 1% Vol.
Typ: Smart IR-CO2
- Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 5 % Vol.
- Auflösung: 100 ppm, 0.01 % Vol.
Typ: Smart IR-CO2 HC
- Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % Vol.
- Auflösung: 200 ppm, 0.2 % Vol.
Serviceleistungen
5 Jahre
Spezifikation
X-am 7000 Multigas-Detektor | |
10 bis 95 % | |
700 bis 1300 hPa | |
Smart IR-CO2 HC | |
-20 ° bis +60 °C |
Ersatzsensor | |
0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % Vol. | |
200 ppm, 0.2 Vol.-% | |
-5 bis +140 °F | |
5 Jahre |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Smart IR DragerSensors™ > CO2; 0-100 Vol.-%
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur