Learn More
Brechungsindexstandard (stabilisierte Sucrose) 1.39986 nD-Einheiten bei 20 °C, Reagecon
Hoher Qualitätsstandard für verlängerte Haltbarkeit zur Verwendung als Kalibrator-/Analysematerial für die Bestimmung des Brechungsindex.
Marke: Reagecon RIBS40S
Beschreibung
- Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Prüfung des Brechungsindex (Brix-Standards) mit Refraktometrie (INAB Ref: 264T).
- Dieses Produkt weist eine Messunsicherheit von ± 0.00014 nD-Einheiten auf.
- Er ist ein Jahr lang stabil, entweder geöffnet oder ungeöffnet und ist in einer praktischen 15-ml-Tropfflasche erhältlich.
- Das Produkt wird gravimetrisch auf Gewichts/Gewicht-Basis hergestellt.
- Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die mithilfe von rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
- Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C).
- Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
- Hohe Genauigkeit (±0.000158-nD-Einheiten)
- Getestet mit einem modernen Refraktometer
- Getestet mit einer ISO 17025-akkreditierten Testmethode
Spezifikation
Flüssigkeiten-Refraktometer | |
± 0.00014-nD-Einheiten | |
15 ml |
1.39986 nD bei 20 °C (± 0.00014) | |
Kalibrierung der Refraktometer |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
RIBS4025B1 | Analysenzertifikat | 26/02/2025 | RIBS40S |
RIBS4024D1 | Analysenzertifikat | 23/05/2024 | RIBS40S |
RIBS4024A1 | Analysenzertifikat | 10/04/2024 | RIBS40S |
RIBS4023J1 | Analysenzertifikat | 08/11/2023 | RIBS40S |
RIBS4023D1 | Analysenzertifikat | 20/06/2023 | RIBS40S |