Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL
Mit Thermo Scientific Pierce Zeba Farbstoff und Säulen zur Biotinentfernung und Filterplatten ermöglichen Sie die schnelle und effiziente Entfernung nicht reagierender Fluoreszenzfarbstoffe, Biotin, Reduktionsmittel und Crosslinker aus Proteinproben.
Marke:  Thermo Scientific™ A44299
440.22 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16627182
  • 506.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern.
Zentrifugationssäule
Zeba™
2 ml
Raumtemperatur
Firmeneigenes Harz
25 Säulen
400 bis 700 µl
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL405536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberA44299
ChargennummerZL401443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA44299
ChargennummerZJ399883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberA44299
ChargennummerZG397112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog NumberA44299
ChargennummerZF396407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog NumberA44299
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL > Zeba™ Spin-Säulen für die Farbstoff- und Biotinentfernung, 2 ml; 25 Säulen