Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Vision™ Salmonella-Objektträger, Agglutinations-Antisera
Ein umfassendes Sortiment an Salmonella-Objektträger-Agglutinations-Antiseren
Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL.6011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Alle Seren, die in Verbindung mit dem Salmonella Referenzteil der Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, Großbritannien, hergestellt werden
- Das Sortiment umfasst ein vollständiges Panel aus polyvalenten somatischen Antiseren, monovalenten somatischen Antiseren, polyvalenten Flagella-Antiseren und monovalenten Flagella-Antiseren für herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests
- Haltbarkeit bis zu fünf Jahre ab Herstellungsdatum
Informations sur la commande
Lieferung in farbcodierten 3.0 ml-Tropfflaschen
Spécification
2 °C bis 8 °C | |
Genus Salmonella | |
Monovalente Somatik; Gruppe B; Faktor 4, Antiserum-Objektträger | |
3 mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Pro-Lab Diagnostics™ Vision™ Salmonella-Objektträger, Agglutinations-Antisera > Monovalente Somatik; Gruppe B; Faktor 4
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu