Learn More
R&D Systems™ Reconstitution Buffer 7 (Deionized Water)
This product is intended as a companion product for reconstitution of selected lyophilized antibody or protein to maximize recovery and activity.
Marke: R&D Systems™ RB07
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Store the unopened product at 2 - 8°C. Do not use past expiration date.
Spezifikation
General Laboratory Research Reagent | |
2 mL |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Reconstitution Buffer 7 (Deionized Water) > Deionized Water,2 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur