Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate mit Wasserkühlung
Geeignet für routinemäßige Kühlungsanwendungen sowohl im Labor als auch am Industriearbeitsplatz. Julabo™ Umluftkühlbäder mit Wasserkompressor verfügen über ein großes, helles LED-Display.
Marke: Julabo™ 950010107P3H0
Beschreibung
- Ergonomisches Design und einfache Bedienung
- Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
- Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
- Füllstandsanzeige
- Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
- Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
- Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
- Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
- Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
- Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
- Abfluss an der Vorderseite
- Keine seitlichen Lüftungsschlitze
- RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
- IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
- Druckanzeige
- Einstellbarer Bypass für Pumpendruck
- Wassergekühlt
- Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
Spezifikation
43 bis 60 l | |
2.5 kW bei –10 °C, 5 kW bei 0 °C, 10 kW bei 20 °C (Medium Ethanol) | |
Für Industrieanwendungen | |
12 kW | |
SC10000w | |
±0,1 °C | |
59 cm | |
159 kg | |
208/230 V |
CE, Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
33 l/min | |
5 °C bis 40 °C | |
50.8 psi | |
R404 A | |
67 cm | |
112 cm | |
3 x 208/230 V, 60 Hz, 19 A | |
60 Hz |