Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A Col Lisse
Gemäß Toleranzwerten der Klasse A kalibriert. MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A Col Lisse sind einzeln mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum lasergeprägt
Marke:  MBL FRD214
36.97 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12200373
  • 42.30 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1042
  • Mit flachem Hals für Gummistopfen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
  • H“-Konformität zertifiziert
  • Einzeln durch ein Laserverfahren mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum versehen
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
  • Beschriftungen in blauem Email
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse A, ISO 1042, „H“-Konformitätskennzeichnung
250 ml
220 mm
±0.15 ml
A
Gummi
Borosilikatglas
Glatt
Ja
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A Col Lisse > Fassungsvermögen:250 ml; Stopfen:Gummi