Learn More
Thermo Scientific™ Gasregler für Reacti-Vap™ Verdampfer
Verwenden Sie diese Gasregler, um mit dem Thermo Scientific™ ReactiVap™ Verdampfer die richtige Gasmenge für die Probenverdampfung zu liefern.
Marke:  Thermo Scientific™ 60181-626
308.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15234613
  • 407.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Geben Sie mit diesen Gasreglern die richtige Gasmenge an Ihren Thermo Scientific™ ReactiVap™ Verdampfer. Der Reacti-Vap-Verdampfer liefert Druckgas, um Proben für die Gaschromatographie (GC)-Analyse einfach und effizient zu verdampfen. Wählen Sie zwischen Gasreglern mit einem Rohranschluss von 1/8 oder 1/4 in.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gasregler, 1/4 in. Schlauchanschluss
Reacti-Vap Evaporatoren
Gasregler (Schlauchanschluss von 1/4 in.)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Gasregler für Reacti-Vap™ Verdampfer >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.