Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CXCR3-bla U2OS Cells
Die Tango™ CXCR3-bla U2OS-Zellen enthalten den humanen Chemokin (C-X-C-Motiv)-Rezeptor 3 (CXCR3), der mit einer TEV-Proteasestelle und einem Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor verknüpft und stabil in die parentale Tango™ GPCR-bla U2OS-Zelllinie integriert ist.
Marke:  Thermo Scientific™ K1829
Artikelnummer. 10471215
  • 18340.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin/ TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase (bla)-Reportergen unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements.
Die Tango™ CXCR3-bla U2OS-Zellen sind funktionell für Z'- und EC50-Konzentrationen von I-TAC (CXCL11) validiert. Darüber hinaus wurden Tango™ CXCR3-bla U2OS-Zellen auf ihre Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tango™ CXCR3-bla U2OS Cells > NM_001504