Learn More
Thermo Scientific™ Gasregler für Reacti-Vap™ Verdampfer
Verwenden Sie diese Gasregler, um mit dem Thermo Scientific™ ReactiVap™ Verdampfer die richtige Gasmenge für die Probenverdampfung zu liefern.
326.71 CHF - 407.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit Reacti-Vap Evaporatoren
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15224613
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60181-625
Gasregler, 1/8 in. Schlauchanschluss
326.71 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15234613
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60181-626
Gasregler, 1/4 in. Schlauchanschluss
407.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geben Sie mit diesen Gasreglern die richtige Gasmenge an Ihren Thermo Scientific™ ReactiVap™ Verdampfer. Der Reacti-Vap-Verdampfer liefert Druckgas, um Proben für die Gaschromatographie (GC)-Analyse einfach und effizient zu verdampfen. Wählen Sie zwischen Gasreglern mit einem Rohranschluss von 1/8 oder 1/4 in.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Reacti-Vap Evaporatoren
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Gasregler für Reacti-Vap™ Verdampfer