Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcke
Konfigurieren Sie das Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul mit austauschbaren Aluminiumblöcken mit einer Vielzahl von Lochkonfigurationen für Fläschchen und Röhrchen.
150.02 CHF - 232.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11527490
|
Thermo Scientific™
TS-18801 |
Reacti-Block A-1 | Fasst 13 Reacti-Vials mit 0,3 oder 1 ml; 13 Löcher (14 mm Durchmesser x 23 mm Tiefe) |
169.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11557500
|
Thermo Scientific™
TS-18819 |
Reacti-Block V-1 | Fasst 17 Mikrozentrifugen-Teströhrchen; 17 Löcher (11 mm Durchmesser x 45 mm Tiefe) |
194.77 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11547500
|
Thermo Scientific™
TS-18818 |
Reacti-Block U-1 | Für 8 Teströhrchen mit 20 mm Durchmesser; 8 Löcher (21 mm Durchmesser x 45 mm Tiefe) |
169.48 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11537500
|
Thermo Scientific™
TS-18817 |
Reacti-Block T-1 | Für 9 Teströhrchen mit 16 mm Durchmesser; 9 Löcher (17 mm Durchmesser x 45 mm Tiefe) |
178.88 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11527500
|
Thermo Scientific™
TS-18816 |
Reacti-Block S-1 | Für 13 Teströhrchen mit 13 mm Durchmesser; 13 Löcher (14 mm Durchmesser x 45 mm Tiefe) |
171.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11517500
|
Thermo Scientific™
TS-18814 |
Reacti-Block Q-1 | Fasst 8 Reacti-Vials mit 10 ml; 8 Löcher (25 mm Durchmesser x 46 mm Tiefe) |
176.57 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11507500
|
Thermo Scientific™
TS-18812 |
Reacti-Block L | Fasst 16 Reacti-Vials mit 0,1 ml; 16 Löcher (12 mm Durchmesser x 21 mm Tiefe) |
166.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11597490
|
Thermo Scientific™
TS-18811 |
Reacti-Block M-1 | Fasst 6 Reacti-Vials mit 27,5 ml; 6 Löcher (28,5 mm Durchmesser x 70 mm Tiefe) |
232.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11587490
|
Thermo Scientific™
TS-18810 |
Reacti-Block K | Leer – ohne Bohrungen (für individuelles Bohren) 5,1 cm hoch |
150.02 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11567490
|
Thermo Scientific™
TS-18807 |
Reacti-Block G | Fasst 4 x 18-ml-Vakuumhydrolyseröhrchen; 4 Löcher (19 mm Durchmesser x 64 mm Tiefe) |
173.34 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11557490
|
Thermo Scientific™
TS-18806 |
Reacti-Block F | Fasst 8 x 6-ml-Vakuumhydrolyseröhrchen; 8 Löcher (10 mm Durchmesser x 64 mm Tiefe) |
189.28 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11547490
|
Thermo Scientific™
TS-18803 |
Reacti-Block C-1 | Fasst 13 x 3,5-ml-Septumfläschchen mit Schraubverschluss; 13 Löcher (15 mm Durchmesser x 34 mm Tiefe) |
171.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11537490
|
Thermo Scientific™
TS-18802 |
Reacti-Block B-1 | Fasst 9 Reacti-Vials mit 3 oder 5 ml; 9 Löcher (21 mm Durchmesser x 32 mm Tiefe) |
232.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15237518
|
Thermo Scientific™
TS-18804 |
Reacti-Block Z-1 | Fasst 9 Reacti-Vials mit 0,1 mm; 9 Löcher (12 mm Durchmesser x 21 mm Tiefe) |
190.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Konfigurieren Sie Ihr Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul mit diesen austauschbaren Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcken. Sie sind in einer Vielzahl von Lochkonfigurationen erhältlich und eignen sich für fast jede Größe von Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleinen Reaktionsgefäßen, Reagenzgläsern oder Mikrozentrifugenröhrchen. Die Reacti-Blocks bestehen aus einer Aluminiumlegierung für optimale Wärmeleitfähigkeit und enthalten einen Thermometer-Well. Viele Blöcke sind für den Gebrauch mit dem Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer geeignet.
Spezifikation
Aluminiumlegierung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.