Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcke
Konfigurieren Sie das Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul mit austauschbaren Aluminiumblöcken mit einer Vielzahl von Lochkonfigurationen für Fläschchen und Röhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-18803
170.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11547490
  • 180.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Konfigurieren Sie Ihr Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul mit diesen austauschbaren Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcken. Sie sind in einer Vielzahl von Lochkonfigurationen erhältlich und eignen sich für fast jede Größe von Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleinen Reaktionsgefäßen, Reagenzgläsern oder Mikrozentrifugenröhrchen. Die Reacti-Blocks bestehen aus einer Aluminiumlegierung für optimale Wärmeleitfähigkeit und enthalten einen Thermometer-Well. Viele Blöcke sind für den Gebrauch mit dem Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer geeignet.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 mm
Aluminiumlegierung
Reacti-Block C-1
Fasst 13 x 3,5-ml-Septumfläschchen mit Schraubverschluss; 13 Löcher (15 mm Durchmesser x 34 mm Tiefe)
3,5-ml-Septumfläschchen mit Schraubverschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcke > Reacti-Block C 1
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.