Learn More
RBM27 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-60426JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RBM27 Polyclonal antibody specifically detects RBM27 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
RBM27 | |
Polyclonal | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
RNA-binding protein 27, ARRS1, Psc1, RNA binding motif protein 27 | |
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 700 and 750 of human RNA binding motif protein 27 using the numbering given in entry Q9P2N5.2 (GeneID 54439). | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
54439 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RBM27 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur