Learn More
Azlon™ Vakuumexsikkator aus Polycarbonat mit Hahn
Langlebig mit hoher Stoßfestigkeit und widerstandsfähig gegen hohe Vakuumdrücke
Marke: Azlon DWA215
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Langlebig mit hoher Stoßfestigkeit und widerstandsfähig gegen hohe Vakuumdrücke
- Transparente Abdeckung aus Polycarbonat und Sockel
- Langlebig und sehr stoßfest
- Hält hohen Vakuumdrücken sicher stand
- Keramikplatte ermöglicht die Verwendung von Glühtiegeln
Spezifikation
Durchsichtig | |
Vakuum-Exsikkator | |
1/Packung | |
178 mm | |
215 mm |
Polycarbonat | |
Sperrhahn | |
262 mm | |
205 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Vakuumexsikkator aus Polycarbonat mit Hahn > Innere effektive Höhe: 178 mm; Innendurchmesser: 215 mm; Höhe: 262 mm; Größe der Platte: 205 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur