Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer
The Thermo Scientific™ MarqMetrix™ All-In-One Process Raman Analyzer is a compact and portable Raman spectrometer all-in-one system with patented technology, purpose-built for rapid deployment, ease-of-use, and flexible scalability in markets where time-to-results is key.
Marke:  Thermo Scientific™ 800-05031-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17729417
  • 80935.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
25 cm
Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC, 50 bis 60 Hz, Betriebsspannung: 12 V DC, 2 A
6,5 cm-1 Mittelwert über den Spektralbereich
100 bis 3250 cm-1
25 cm
Thermisch stabilisierter CCD (2-stufiger TEC)
Kabellose Maus, HDMI-Kabel, Monitor
≤16,5 Zählungen bei 10 Sekunden Integration
MarqMetrix Prozessanalysator mit Niederdruck-Durchflusszelle
7,7 cm
Software: MarqMetrix Raman suiteController: Integrierter PC (Windows 10 OS)
785 nm, Anregungsleistung: 10 bis 450 mW
1 Schlüsselschalter für Laserverriegelung, elektronischer Laserauslöser
FC/PC (sowohl Anregung als auch Erfassung)
Laserzertifizierung: Lasergerät der Klasse 3B, FDA-zertifiziert
1 RJ-45 Ethernet-Anschluss 3 USB 3.0, 1 Display-Anschluss 1.1 (VGA, DVI oder HDMI mit Adapter)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer > MarqMetrix All-in-One-Prozess-Raman-Analysator mit Niederdruckflusszelle