Learn More
Thermo Scientific™ MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer
The Thermo Scientific™ MarqMetrix™ All-In-One Process Raman Analyzer is a compact and portable Raman spectrometer all-in-one system with patented technology, purpose-built for rapid deployment, ease-of-use, and flexible scalability in markets where time-to-results is key.
84580.00 CHF
Spezifikation
Typ | Process Raman Analyzer |
---|---|
Tiefe (metrisch) | 25 cm |
Elektrische Anforderungen | Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC, 50 bis 60 Hz, Betriebsspannung: 12 V DC, 2 A |
Höhe (metrisch) | 7,7 cm |
Auflösung | 6,5 cm-1 Mittelwert über den Spektralbereich |
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17709417
|
Thermo Scientific™
800-04881-01 |
Process Raman Analyzer | Kabellose Maus, HDMI-Kabel, Monitor |
84580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17719417
|
Thermo Scientific™
800-04991-01 |
Process Raman Analyzer | Kabellose Maus, HDMI-Kabel, Monitor |
84580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17729417
|
Thermo Scientific™
800-05031-01 |
Process Raman Analyzer | Kabellose Maus, HDMI-Kabel, Monitor |
84580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
With the MarqMetrix Process Raman Analzyer, businesses can conduct real-time, non-destructive, and immediate analysis without sample preparation.
The MarqMetrix All-In-One analyzer makes precise and accurate measurements simple to execute and understand. Our one-button hardware and easy-to-use software will have you taking highly accurate Raman measurements in less than 15 minutes out of the box.
The MarqMetrix All-In-One System is easily integrated into your existing process and eliminates the need for costly technical expertise.
Application versatility
- Bioprocessing PAT (Process Analytical Technology)
- Oil & Gas production
Use Raman inline for process monitoring
With a small footprint and lower cost, the MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer makes process monitoring possible in-line and enables you to make optimization decisions faster.
Pack your MarqMetrix All-In-One System in a protective case and take it to the point of need. Factory calibration ensures continuous and precise analysis out of the box.
Service Plans
Thermo Fisher Scientific offers Service Plans designed to maximize productivity and optimize performance throughout the lifecycle of your MarqMetrix All-In-One system. Plans include exclusive service advantages such as:
- Unlimited technical support
- Depot repair services
- Maintaining system compliance
- Consulting services
Software
Maximize the power of the MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer with Thermo Scientific Lykos PAT Software - a remote control and monitoring software designed to simplify the complexities of chemometrics with features including:
- Real-time display, storage, and export of bioprocess monitoring results
- Remotely control and monitor the MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer from outside of the lab
- Simplified use and intuitive workflow for non-Ramen spectroscoptists
- Control multiple MarqMetrix All-In-One analyzers from a central location
Available add-ons: cGMP and 21 CFR part 11 compliance features for regulated environments
Spezifikation
Process Raman Analyzer | |
Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC, 50 bis 60 Hz, Betriebsspannung: 12 V DC, 2 A | |
6,5 cm-1 Mittelwert über den Spektralbereich | |
100 bis 3250 cm-1 | |
25 cm | |
Thermisch stabilisierter CCD (2-stufiger TEC) | |
Laserzertifizierung: Lasergerät der Klasse 3B, FDA-zertifiziert | |
1 RJ-45 Ethernet-Anschluss 3 USB 3.0, 1 Display-Anschluss 1.1 (VGA, DVI oder HDMI mit Adapter) |
25 cm | |
7,7 cm | |
Software: MarqMetrix Raman suiteController: Integrierter PC (Windows 10 OS) | |
785 nm, Anregungsleistung: 10 bis 450 mW | |
1 Schlüsselschalter für Laserverriegelung, elektronischer Laserauslöser | |
FC/PC (sowohl Anregung als auch Erfassung) | |
≤16,5 Zählungen bei 10 Sekunden Integration |