Learn More
Raltegravir Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15731799
Zum Warenkorb hinzufügen
Raltegravir Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15731799
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15731799
Marke: Thermo Scientific Acros 462160010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871038-72-1
Summenformel C20H20FKN6O5
Molekulargewicht (g/mol) 482.51
InChI-Schlüssel IFUKBHBISRAZTF-UHFFFAOYSA-M
Synonym raltegravir potassium, raltegravir potassium salt, raltegravirpotassiumsalt, raltegravir mk-0518, potassium 4-4-fluorobenzyl carbamoyl-1-methyl-2-2-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamido propan-2-yl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-olate, isentress tn, raltegravir potassium usan:jan, pubchem22484, n-1-4-4-fluorophenyl methylcarbamoyl-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-pyrimidin-2-yl-1-methyl-ethyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23668479
IUPAC-Name Kalium;4-[(4-Fluorphenyl)Methylcarbamoyl]-1-Methyl-2-[2-[(5-Methyl-1,3,4-Oxadiazol-2-Carbonyl)Amino]Propan-2-yl]-6-Oxopyrimidin-5-OlatMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC1=NN=C(O1)C(=O)NC(C)(C)C2=NC(=C(C(=O)N2C)[O-])C(=O)NCC3=CC=C(C=C3)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Raltegravir potassium salt
Schmelzpunkt 155.0°C to 157.0°C
Menge 1 g
Formelmasse 482.51
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0405059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number462162500,462160010
ChargennummerA0401899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number462162500,462160010
ChargennummerA0404264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number462162500,462160010
ChargennummerA0409811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2022 Catalog Number462162500,462160010
ChargennummerA0435574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2021 Catalog Number462162500,462160010
Name des Produkts
Raltegravir Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals >