Learn More
(R)-(-)-Mandelsäure, ChiPros, +99 %, ee +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11339655
Zum Warenkorb hinzufügen
(R)-(-)-Mandelsäure, ChiPros, +99 %, ee +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339655
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11339655
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19116.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-71-2
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064251
InChI-Schlüssel IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Mandelic acid
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Beilstein 2691094
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥99%
Menge 25 g
Optische Drehung -153° (c=5 in Water)
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10198997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog NumberL19116.06,L19116.14
Chargennummer10198997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL19116.06,L19116.14
Chargennummer10159812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2020 Catalog NumberL19116.06,L19116.14
Name des Produkts
(R)-(-)-Mandelsäure, ChiPros, +99 %, ee +99 %, Thermo Scientific Chemicals >