Learn More
R&D Systems™ Human TSPAN19 (NP_001094387) VersaClone cDNA
Tetraspanin 19
Marke: R&D Systems™ RDC0200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human TSPAN19 (NP_001094387) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TSPAN19, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TSPAN19 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
Spezifikation
hTSPAN19 | |
10 μg at 0.2 μg/μL | |
760bp | |
Human |
NP_001094387 | |
cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 | |
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
10 μg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human TSPAN19 (NP_001094387) VersaClone cDNA > 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur