Learn More
R&D Systems™ C. elegans GALT-1 (NP_504545) VersaClone cDNA
Marke: R&D Systems™ RDC2764
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
NP_504545 | |
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
C. elegans | |
10 μg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ C. elegans GALT-1 (NP_504545) VersaClone cDNA > 10 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur