Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chinaldinrot, Farbstoffgehalt, 95 % Artikelnummer.: 15452058
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Chinaldinrot, Farbstoffgehalt, 95 %
Artikelnummer. 15452058
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15452058
Marke: Thermo Scientific Chemicals H55729.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Quinaldine Red is a colorimetric phosphate detection reagent which is known to be a cationic fluorescent probe for proteins. It is also a pH indicator with a transition interval from 1.4 - 3.2 (colorless - rose).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Quinaldinrot ist ein kolorimetrisches Phosphatnachweisreagenz, das bekanntermaßen eine kationische Fluoreszenzsonde für Proteine ist. Es ist ein pH-Indikator mit einem Übergangsintervall von 1.4-3.2 (farblos - rosa).
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser, Alkohol und Ethanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-92-0
Summenformel C21H23IN2
Molekulargewicht (g/mol) 430.33
MDL-Nummer MFCD00011968
InChI-Schlüssel JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Synonym quinaldine red, eastman 1361, 2-p-dimethylaminostyryl quinoline ethiodide, 1-ethyl-2-p-dimethylaminostyrylquinoline iodide, 2-4-dimethylaminostyryl-1-ethylquinolinium iodide, 2-4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, 2--4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, chinaldinrot, alpha-p-dimethylaminophenylethylene quinolineethiodide, quinolinium, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-1-ethyl-, iodide 1:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5702759
IUPAC-Name 4-[(E)-2-(1-ethylchinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylanilin;Iodid
SMILES [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinaldine Red
Namenshinweis Dye content
Farbe Schwarz bis Grün
Menge 25 g
Beilstein 3798055
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8049
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water,alcohol,and ethanol.
Formelmasse 430.33
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN07L071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberH55729.06,H55729.14
ChargennummerW23K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberH55729.06,H55729.14
ChargennummerY16I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog NumberH55729.06,H55729.14
ChargennummerX03I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberH55729.06,H55729.14
ChargennummerM20I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH55729.06,H55729.14
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Chinaldinrot, Farbstoffgehalt, 95 % >