Learn More
Quickfit™ Vakuumvorstoß
Liefern Sie Flüssigkeiten zwischen Glasbehältern unter Vakuum. Der QuickFit™ Vakuumempfänger-Adapter wird mit einem Seitenarm geliefert, der eine einfache Befestigung an der Vakuumversorgung ermöglicht.
Marke:  Quickfit RA3/44/SC
76.86 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11312105
  • 80.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Liefern Sie Flüssigkeiten zwischen Glasbehältern unter Vakuum.Der QuickFit™ Vakuumempfänger-Adapter wird mit einem Seitenarm geliefert, der eine einfache Befestigung an der Vakuumversorgung ermöglicht.
  • Förderschaft im Konus
  • Mit Seitenarm zum Anschluss an eine Vakuumpumpe
  • Einfacher Anschluss an flexible Schläuche über abnehmbaren Schraubgewindeanschluss aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
29/32
6,49in.
Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff, Zuführsystem, seitlich
Winkliger Vakuum-Empfängeradapter
Flexible Schläuche
165mm
Borosilikatglas
24/29
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Vakuumvorstoß > Abgewinkelt; Höhe:165mm; Hülsengröße:24/29; Konusgröße:29/32