Learn More
Quickfit™ Vakuumvorstoß
Liefern Sie Flüssigkeiten zwischen Glasbehältern unter Vakuum. Der QuickFit™ Vakuumempfänger-Adapter wird mit einem Seitenarm geliefert, der eine einfache Befestigung an der Vakuumversorgung ermöglicht.
57.50 CHF - 80.90 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flexible Schläuche |
---|---|
Enthält | Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff, Zuführsystem, seitlich |
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Winkliger Vakuum-Empfängeradapter |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11382095
|
Quickfit
RA3/22/SC |
140 mm | 19/26 | 19/26 |
60.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11302105
|
Quickfit
RA3/33/SC |
150 mm | 24/29 | 24/29 |
67.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11372095
|
Quickfit
RA3/11/SC |
110mm | 14/23 | 19/26 |
57.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11392095
|
Quickfit
RA3/23/SC |
140mm | 24/29 | 19/26 |
67.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11312105
|
Quickfit
RA3/44/SC |
165mm | 29/32 | 24/29 |
80.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Liefern Sie Flüssigkeiten zwischen Glasbehältern unter Vakuum.Der QuickFit™ Vakuumempfänger-Adapter wird mit einem Seitenarm geliefert, der eine einfache Befestigung an der Vakuumversorgung ermöglicht.
- Förderschaft im Konus
- Mit Seitenarm zum Anschluss an eine Vakuumpumpe
- Einfacher Anschluss an flexible Schläuche über abnehmbaren Schraubgewindeanschluss aus Kunststoff
Spezifikation
Flexible Schläuche | |
Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff, Zuführsystem, seitlich | |
Borosilikatglas | |
Winkliger Vakuum-Empfängeradapter |