Learn More
Quickfit™ Reaktionsabsorptionsgefäß mit Einlass
Ideal zum Isolieren der Reaktionsmischung von der Atmosphäre
738.00 CHF - 815.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15547910
|
Quickfit
GB2/19SC |
Reaktionsabsorptionsgefäß | Konusgröße: 19/26 |
805.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15557910
|
Quickfit
GB2/29SC |
Reaktionsabsorptionsgefäß | Konusgröße: 29/32 |
815.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15788017
|
Quickfit
GB2/24SC |
Größe: 24/29 | 24/29 |
738.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit Gaseinlass für einen kontinuierlichen Schutzgasfluss (N2 oder Ar) über der Reaktion
- Mit abnehmbarem Schlauchanschluss aus Kunststoff für eine einfache und sichere Befestigung an flexiblen 9 mm-Schläuchen
- Die Absorptionsgefäße haben eine Kapazität von ca. 5 ml.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Reaktionsabsorptionsgefäß mit Einlass