Learn More
Quickfit™ Reaktionsabsorptionsgefäß mit Einlass
Ideal zum Isolieren der Reaktionsmischung von der Atmosphäre
Marke: Quickfit GB2/19SC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Gaseinlass für einen kontinuierlichen Schutzgasfluss (N2 oder Ar) über der Reaktion
- Mit abnehmbarem Schlauchanschluss aus Kunststoff für eine einfache und sichere Befestigung an flexiblen 9 mm-Schläuchen
- Die Absorptionsgefäße haben eine Kapazität von ca. 5 ml.
Spezifikation
Reaktionsabsorptionsgefäß | |
Konusgröße: 19/26 | |
Ideal zum Isolieren der Reaktionsmischung von der Atmosphäre |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Reaktionsabsorptionsgefäß mit Einlass > Konusgröße: 19/26
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur