Learn More
Quickfit™ Reaktionsabsorptionsgefäß mit Einlass
Ideal zum Isolieren der Reaktionsmischung von der Atmosphäre
Marke: Quickfit GB2/24SC
535.23 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Gaseinlass für einen kontinuierlichen Schutzgasfluss (N2 oder Ar) über der Reaktion
- Mit abnehmbarem Schlauchanschluss aus Kunststoff für eine einfache und sichere Befestigung an flexiblen 9 mm-Schläuchen
- Die Absorptionsgefäße haben eine Kapazität von ca. 5 ml.
Spezifikation
Größe: 24/29 | |
24/29 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14