Learn More
Quickfit™ Reaktionsabsorptionsgefäß mit Einlass
Ideal zum Isolieren der Reaktionsmischung von der Atmosphäre
Marke:  Quickfit GB2/29SC
774.25 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15557910
  • 815.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Gaseinlass für einen kontinuierlichen Schutzgasfluss (N2 oder Ar) über der Reaktion
  • Mit abnehmbarem Schlauchanschluss aus Kunststoff für eine einfache und sichere Befestigung an flexiblen 9 mm-Schläuchen
  • Die Absorptionsgefäße haben eine Kapazität von ca. 5 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reaktionsabsorptionsgefäß
Konusgröße: 29/32
Ideal zum Isolieren der Reaktionsmischung von der Atmosphäre
Name des Produkts
Quickfit™ Reaktionsabsorptionsgefäß mit Einlass > Konusgröße: 29/32