Learn More
Quickfit™ Birnenförmiger Glastrichter mit Glasküken und Stiel mit Konus
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
88.08 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 4800
Menge 1/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Konusgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Konusgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
12000083
Unterlagen ansehen
Quickfit
D2/11
50 ml 14/23
105.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12020083
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
D2/32
250 ml 19/26
126.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12428856
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
D2/43
500 ml 24/29
127.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12090073
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
D2/01
25 ml 14/23
102.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12438846
Unterlagen ansehen
Quickfit
D2/12
50 ml 19/26 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12408856
Unterlagen ansehen
Quickfit
D2/42
500 ml 19/26
127.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12468846
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
D2/22
100 ml 19/26
104.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12448846
Unterlagen ansehen
Quickfit
D2/21
100 ml 14/23
102.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
  • Entspricht ISO 4800 Typ 2
  • Trichterstiel mit Konus zum einfachen Anschluss an Quickfit™ Kolben usw.
  • Der Absperrhahn hat einen austauschbaren Glashahn
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
ISO 4800
1/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Birnenförmiger Glastrichter mit Glasküken und Stiel mit Konus