Learn More
Quickfit™ Birnenförmiger Glastrichter mit Glasküken und Stiel mit Konus
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
Marke:  Quickfit D2/11
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12000083
  • 105.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Beschreibung
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
  • Entspricht ISO 4800 Typ 2
  • Trichterstiel mit Konus zum einfachen Anschluss an Quickfit™ Kolben usw.
  • Der Absperrhahn hat einen austauschbaren Glashahn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mm
Borosilikatglas
14/23
1/Packung
Trenntrichter
50 ml
ISO 4800
14/23
1.5 mm; Glas
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Birnenförmiger Glastrichter mit Glasküken und Stiel mit Konus > Konusgröße: 14/23; Fassungsvermögen: 50 ml