Learn More
Quickfit™ Birnenförmiger Glastrichter mit Glasküken und Stiel mit Konus
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
Marke:  Quickfit D2/32
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12020083
  • 126.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Beschreibung
Für den Einsatz in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
  • Entspricht ISO 4800 Typ 2
  • Trichterstiel mit Konus zum einfachen Anschluss an Quickfit™ Kolben usw.
  • Der Absperrhahn hat einen austauschbaren Glashahn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
85 mm
Borosilikatglas
19/26
1/Packung
Trenntrichter
250 ml
ISO 4800
24/29
2.5 mm; Glas
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Birnenförmiger Glastrichter mit Glasküken und Stiel mit Konus > Konusgröße: 19/26; Fassungsvermögen: 250 ml