Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Destillieraufsatz, aus Borosilikatglas
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen. Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
38.65 CHF - 318.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbindungskolben und Kondensator |
---|---|
Typ | Destillieraufsatz-Adapter |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11972098
|
Quickfit
SH4/1 |
Konusgröße: 14/23 (Kondensator), 14/23 (Kolben); Hülsengröße: 14/23 |
38.65 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
12068483
|
Quickfit
SH4/22 |
Konusgröße: 19/26 (Kondensator), 19/26 (Kolben); Hülsengröße: 14/23 |
39.90 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11332115
|
Quickfit
SH4/2 |
Konusgröße: 19/26 (Kondensator), 19/26 (Kolben); Hülsengröße: 19/26 |
67.35 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
12088483
|
Quickfit
SH4/33 |
Konusgröße: 24/29 (Kondensator), 24/29 (Kolben); Hülsengröße: 14/23 |
43.15 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
12078483
|
Quickfit
SH4/23 |
Konusgröße: 19/26 (Kondensator), 24/29 (Kolben); Hülsengröße: 14/23 |
44.60 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
12098483
|
Quickfit
SH4/44 |
Konusgröße: 29/32 (Kondensator), 29/32 (Kolben); Hülsengröße: 14/23 |
60.55 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
15527970
|
Quickfit
SH4/55 |
Cone size: 34/35 (flask), 34/35 (condenser); Socket Size: 14/23 | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen.Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
- Wird in Destillationsbaugruppen zur Verbindung des Kolbens mit dem Kühler verwendet
- Obere Buchse zur Aufnahme von Thermometern entweder über Konus-/Schraubgewindeadapter oder Thermometertasche
Spezifikation
Verbindungskolben und Kondensator | |
Destillieraufsatz-Adapter | |
Borosilikatglas |