Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Destillieraufsatz, aus Borosilikatglas
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen. Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
Marke:  Quickfit SH4/55
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15527970
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen.Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
  • Wird in Destillationsbaugruppen zur Verbindung des Kolbens mit dem Kühler verwendet
  • Obere Buchse zur Aufnahme von Thermometern entweder über Konus-/Schraubgewindeadapter oder Thermometertasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungskolben und Kondensator
Still Head Adapter
Borosilikatglas
Cone size: 34/35 (flask), 34/35 (condenser); Socket Size: 14/23
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Übergangsstück für Destillieraufsatz, aus Borosilikatglas > Cone size: 34/35 (flask), 34/35 (condenser)