Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Destillieraufsatz, aus Borosilikatglas
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen. Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
Marke:  Quickfit SH4/44
52.28 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12098483
  • 60.55 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen.Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
  • Wird in Destillationsbaugruppen zur Verbindung des Kolbens mit dem Kühler verwendet
  • Obere Buchse zur Aufnahme von Thermometern entweder über Konus-/Schraubgewindeadapter oder Thermometertasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungskolben und Kondensator
Destillieraufsatz-Adapter
Borosilikatglas
Konusgröße: 29/32 (Kondensator), 29/32 (Kolben); Hülsengröße: 14/23
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Übergangsstück für Destillieraufsatz, aus Borosilikatglas > Konusgröße:29/32 (Kondensator), 29/32 (Kolben); Hülsengröße:14/23