Learn More
Quickfit™ Übergangsstück für Destillieraufsatz, aus Borosilikatglas
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen. Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
Marke: Quickfit SH4/22
30.18 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Verbinden von Kolben und Kondensatoren in Destillationsanlagen.Der QuickFit™ Destillieraufsatzadapter ist auch für die Aufnahme eines Thermometers vorgesehen.
- Wird in Destillationsbaugruppen zur Verbindung des Kolbens mit dem Kühler verwendet
- Obere Buchse zur Aufnahme von Thermometern entweder über Konus-/Schraubgewindeadapter oder Thermometertasche
Spezifikation
Verbindungskolben und Kondensator | |
Destillieraufsatz-Adapter | |
Borosilikatglas | |
Konusgröße: 19/26 (Kondensator), 19/26 (Kolben); Hülsengröße: 14/23 |