Learn More
Quickfit™ Soxhlet-Aufsatz aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2071. Quickfit™ Soxhlet-Aufsätze aus Borosilikatglas entfernen lösliche Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Benetzen und Abwischen mit einem Lösungsmittel. Die breite Auswahl an Aufsätzen deckt nahezu alle Größen von Proben und Extraktionshülsen ab. Das präzise geformte konzentrisch angeordnete Siphonröhrchen sorgt für zuverlässige Leistung.
108.00 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Soxhlet-Extraktor |
---|---|
Material | Pyrex Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Extraktion löslicher Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Abwischen/Absaugen mit einem Lösungsmittel |
Zertifizierung/Konformität | BS 2071 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Konusgröße | Standard-Konusverbindung unten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Konusgröße | Standard-Konusverbindung unten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11371885
|
Quickfit
EX5/63 |
100 ml | 220 mm | 24/29 | 40/38 |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11381885
|
Quickfit
EX5/83 |
200 mL | 250 mm | 24/29 | 50/42 |
156.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12004793
|
Quickfit
EX5/55/100 |
100 ml | 240 mm | 34/35 | 34/35 |
130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11331885
|
Quickfit
EX5/32 |
20 mL | 175 mm | 19/26 | 24/29 |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11351885
|
Quickfit
EX5/53 |
60 mL | 205 mm | 24/29 | 34/35 |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11341885
|
Quickfit
EX5/43 |
40 mL | 200 mm | 24/29 | 29/32 |
122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Konform mit BS 2071. Quickfit™ Soxhlet-Aufsätze aus Borosilikatglas entfernen lösliche Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Benetzen und Abwischen mit einem Lösungsmittel. Die breite Auswahl an Aufsätzen deckt nahezu alle Größen von Proben und Extraktionshülsen ab. Das präzise geformte konzentrisch angeordnete Siphonröhrchen sorgt für zuverlässige Leistung.
- Entspricht BS 2071
- Zur Extraktion löslicher Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Abwischen/Absaugen mit einem Lösungsmittel
- Die breite Auswahl an Aufsätzen deckt nahezu alle Größen von Proben und Extraktionshülsen ab
- Das präzise geformte konzentrisch angeordnete Siphonröhrchen sorgt für zuverlässige Leistung
Spezifikation
Soxhlet-Extraktor | |
Pyrex Borosilikatglas | |
Ideal zur Extraktion löslicher Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Abwischen/Absaugen mit einem Lösungsmittel | |
BS 2071 |