Learn More
Quickfit™ Soxhlet-Aufsatz aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2071. Quickfit™ Soxhlet-Aufsätze aus Borosilikatglas entfernen lösliche Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Benetzen und Abwischen mit einem Lösungsmittel. Die breite Auswahl an Aufsätzen deckt nahezu alle Größen von Proben und Extraktionshülsen ab. Das präzise geformte konzentrisch angeordnete Siphonröhrchen sorgt für zuverlässige Leistung.
Marke:  Quickfit EX5/55/100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12004793
  • 130.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Konform mit BS 2071. Quickfit™ Soxhlet-Aufsätze aus Borosilikatglas entfernen lösliche Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Benetzen und Abwischen mit einem Lösungsmittel. Die breite Auswahl an Aufsätzen deckt nahezu alle Größen von Proben und Extraktionshülsen ab. Das präzise geformte konzentrisch angeordnete Siphonröhrchen sorgt für zuverlässige Leistung.
  • Entspricht BS 2071
  • Zur Extraktion löslicher Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Abwischen/Absaugen mit einem Lösungsmittel
  • Die breite Auswahl an Aufsätzen deckt nahezu alle Größen von Proben und Extraktionshülsen ab
  • Das präzise geformte konzentrisch angeordnete Siphonröhrchen sorgt für zuverlässige Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Soxhlet-Extraktor
Pyrex Borosilikatglas
Ideal zur Extraktion löslicher Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Abwischen/Absaugen mit einem Lösungsmittel
34/35
100 ml
34/35
BS 2071
240 mm
Name des Produkts
Quickfit™ Soxhlet-Aufsatz aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen: 100 ml; Kegelform: 34/35; Höhe: 240 mm Buchsengröße: 34/35