Learn More
Quickfit™ Extraktor aus Borosilikatglas mit einfachem Körper für Rückflusseinheit
Marke:  Quickfit EX7/13
Artikelnummer. 15517810
  • 353.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Reflux-Einheit
60 mL
24/29
205 mm
Extractor
Pyrex Borosilikatglas
Entwickelt für den Einsatz in Rückflussbaugruppen, sodass Lösungsmitteldampf direkt durch das zu extrahierende Material dringt, kondensiert und in den Kolben zurückspült
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Quickfit™ Extraktor aus Borosilikatglas mit einfachem Körper für Rückflusseinheit > Fassungsvermögen:60mL; Höhe:205 mm; Buchse:34/35