Learn More
Honeywell™ Clearflow 3 Druckluft-Filtrationseinheit, tragbares Ständermodell
Liefert hochwertige, atmungsaktive Luft an verschiedene Atemgerätmodelle.
Marke:  Honeywell™ 1763904
Artikelnummer. 15816435
  • 1720.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 23-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bodenmontiertes Modell auf tragbarem Ständer mit 2 CEJN-Anschlüssen
  • Liefert atmungsaktive Luft für bis zu 4 Mitarbeiter mit den mitgelieferten Atemschutzgeräten oder für 2 Bediener und luftbetriebenen Hilfsgeräten
  • Verwendet einen Koaleszenzfilter und einen Kohleabsorberfilter, um Öldampf und Geruch zu entfernen
  • Hohe Filtrationskapazität durch hohes Durchflusssystem, hohe Effizienz des Koaleszenzfilters und hohe Kapazität des Absorber-Kohlefilters
  • Einfache Bedienung und einfache Wartung durch neue kompakte Bauweise
  • Bietet Sicherheit für Mitarbeiter durch genaue und zuverlässige Differenzdruckanzeige
  • Filter
    - Koaleszenzfilter: 1000 Stunden mit einer Filtration von 99,97 % bis 0.01 Mikron - Kohlefilter: 1000 Stunden (oder wenn Gerüche in Atemgeräten erkannt werden) Filter entsprechen ISO 8573 -1 Druckluft - Teil 1: Schadstoffe und Reinheitsklassen), die die Qualitätsklasse der Druckluft für das Vorhandensein von Partikeln, Wasser oder Öl unabhängig von der Art der Erzeugung der Druckluft festlegt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Atemluft/Luft für pneumatische Werkzeuge
Atemschutzgeräte/pneumatische Werkzeuge
8 bar maximaler Versorgungsdruck
1600 l/min
Aluminiumgehäusefilter, Kunststoff- und Messingregler, Polycarbonat-Schüssel, Nitril-Dichtungen, ABS-Abdeckung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Honeywell™ Clearflow 3 Druckluft-Filtrationseinheit, tragbares Ständermodell > Luftströmung: 1600L/mn