Learn More
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport
Marke: uvex 9579835
14.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständige Stoßdämpfung am Fuß
- Sehr atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Material
- Stoßdämpfungszonen unterstützen natürliche Fußbewegungen
- Hautverträglichkeit und angenehme Oberflächenstruktur
- Unterstützt das Fußgewölbe
- Artikel Nr. 9579.8
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Schwarz | |
Microvelour | |
Nein | |
Standardbreite | |
Nr. |
Uvex 1 Sport | |
35 | |
Unisex | |
Ja | |
Insoles |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11 > Uvex 1 Sport, 95798 Innensohle, Breite: 11, Größe: 35
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur