Learn More
Quickfit™ Kondensator aus Borosilikatglas
Der beliebte Kondensator mit Wasserummantelung eignet sich für Destillations- und Refluxanwendungen. Der Quickfit Liebig-Kondensator aus Borosilikatglas ist mit abnehmbaren Schraubverbindern für Schläuche ausgestattet.
54.95 CHF - 106.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12576
Material Borosilikatglas
Typ Liebig-Kondensator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11391845
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C1/00
135 mm
104.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11301855
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C1/12/SC
340 mm
78.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12019652
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C1/11/SC
260 mm
70.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12644911
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C1/12/25/SC
380 mm
54.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12039652
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C1/13/SC
390 mm
67.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11321855
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C1/23/SC
535 mm
63.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12575057
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C1/14/25/SC
400 mm
106.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12059652
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C1/44/SC
550 mm
68.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12049652
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Quickfit
C1/22/SC
530 mm
61.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beliebter wasserummantelter Kondensator für Destillations- und Rückflussanwendungen. Der Quickfit Liebig Kondensator aus Borosilikatglas verfügt über abnehmbare Kunststoff-Schraubanschlüsse für Schläuche.
  • Entspricht DIN 12576
  • Beliebter, wasserummantelter Kondensator, geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen
  • Mit abnehmbaren Verbindungsstücken mit Schraubgewinde aus Kunststoff für ein einfaches und sicheres Anbringen eines Gummischlauchs
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12576
Borosilikatglas
Liebig-Kondensator
Geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Kondensator aus Borosilikatglas