Learn More
Quickfit™ Kondensator aus Borosilikatglas
Der beliebte Kondensator mit Wasserummantelung eignet sich für Destillations- und Refluxanwendungen. Der Quickfit Liebig-Kondensator aus Borosilikatglas ist mit abnehmbaren Schraubverbindern für Schläuche ausgestattet.
Marke:  Quickfit C1/00
77.83 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11391845
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beliebter wasserummantelter Kondensator für Destillations- und Rückflussanwendungen. Der Quickfit Liebig Kondensator aus Borosilikatglas verfügt über abnehmbare Kunststoff-Schraubanschlüsse für Schläuche.
  • Entspricht DIN 12576
  • Beliebter, wasserummantelter Kondensator, geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen
  • Mit abnehmbaren Verbindungsstücken mit Schraubgewinde aus Kunststoff für ein einfaches und sicheres Anbringen eines Gummischlauchs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12576
135 mm
Borosilikatglas
Geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen
10/19
Liebig-Kondensator
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Kondensator aus Borosilikatglas > Konusgröße:10/19; Länge:135mm; effektive Länge:65mm