Learn More
Quickfit™ Kondensator aus Borosilikatglas
Der beliebte Kondensator mit Wasserummantelung eignet sich für Destillations- und Refluxanwendungen. Der Quickfit Liebig-Kondensator aus Borosilikatglas ist mit abnehmbaren Schraubverbindern für Schläuche ausgestattet.
Marke: Quickfit C1/12/25/SC
44.59 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beliebter wasserummantelter Kondensator für Destillations- und Rückflussanwendungen. Der Quickfit Liebig Kondensator aus Borosilikatglas verfügt über abnehmbare Kunststoff-Schraubanschlüsse für Schläuche.
- Entspricht DIN 12576
- Beliebter, wasserummantelter Kondensator, geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen
- Mit abnehmbaren Verbindungsstücken mit Schraubgewinde aus Kunststoff für ein einfaches und sicheres Anbringen eines Gummischlauchs
Spezifikation
DIN 12576 | |
380 mm | |
Borosilikatglas |
Geeignet für Destillations- und Refluxanwendungen | |
19/26 | |
Liebig-Kondensator |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen