Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Allgemeines Warnschild
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 826617
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15694667
  • 7.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Glanz
Je 1
Innen und Außen
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Global
PIC W001-Tri 315-PE-CRD/1
Polyester
Dauerhaftes Acryl
273 mm
315 mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Allgemeines Warnschild > B x H: 315 x 273 mm